Description
- Ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, medioambientales, de procesamiento de semiconductores, de alimentos y bebidas, de autoanalizadores y nucleares
- Bajo nivel de extraíbles con agua desionizada y ácidos, alta resistencia a la tensión y al agrietamiento
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550)
- Los tubos se fabrican de acuerdo con GMP
- Rango de temperatura: -195 a °260 C (-320 a +500 °F)
- Esterilice mediante autoclave, óxido de etileno, irradiación gamma y calor seco
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 16 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | PFA |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in), 3,2 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Grosor (imperial) | 1/32 in |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -320 °F |
| Show More |