Learn More
Thermo Scientific™ High-Purity Glucoside Detergents
Código de producto. 11871445 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tipo de reactivo:
Detergente (puro)
n-nonil-β-D-glucósido (NG)
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de reactivo Tamaño de la unidad
11871445 5 g Detergente (puro) 5 g
30245032 1 g n-nonil-β-D-glucósido (NG) 1 g
30245400 5 g n-nonil-β-D-glucósido (NG) 5 g
11841465 5 g Detergente (puro) 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11871445 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28310
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications.
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications. Glucoside detergents are known for their mildness, biocompatibility, and ability to solubilize and stabilize a wide range of biomolecules, including membrane proteins. Glucoside detergents are also compatible with many downstream applications, such as protein purification, crystallization, and structural studies.
Características destacadas:
  • Un detergente no iónico de bajo peso molecular
  • Eficaz para la solubilización de proteínas de membrana
  • Menos estable y menos utilizado que el octiltioglucosido (OTG)
  • Se puede eliminar de la solución mediante diálisis
  • Ópticamente transparente; baja absorbencia a 280 nm
Propiedades del detergente:
  • Nombres alternativos: Octil-beta-glucósido, OG, octil-beta-glucopiranósido
  • Nomenclatura química: n-Octil-β-D-glucósido
  • Peso molecular: 292,37
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 27
  • Peso molecular por micela: 8000
  • Concentración micelar crítica (CMC): De 23 a 25 mM (0,6716 a 0,7300 %, p/v)
  • Punto de opacidad: >100 °C
  • Dializable: Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Detergente (puro)
Cantidad 5 g
Para uso exclusivo en investigación.