Descripción
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications. Glucoside detergents are known for their mildness, biocompatibility, and ability to solubilize and stabilize a wide range of biomolecules, including membrane proteins. Glucoside detergents are also compatible with many downstream applications, such as protein purification, crystallization, and structural studies.
Características destacadas:
- Un detergente no iónico de bajo peso molecular
- Eficaz para una variedad de lisis celular y métodos de solubilización de proteínas
- No se ve afectado por la enzima beta-glucosidasa
- Más estable que el octil beta-glucósido (OG)
- Se puede eliminar de la solución mediante diálisis
- Ópticamente transparente; baja absorbancia a 280 nm
Propiedades del detergente:
- Nombres alternativos: Octiltioglucósido, OTG
- Nomenclatura química: n-Octil-β-D-tioglucopiranósido
- Peso molecular: 308,44
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: desconocida
- Peso molecular por micela: desconocida
- Concentración micelar crítica (CMC): 9 mm (0,2772 %, p/v)
- Punto de opacidad: >100 °C
- Dializable: Sí
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 2C a 8 °C. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de reactivo | Detergente (puro) |
| Cantidad | 5 g |
Para uso exclusivo en investigación.