Learn More
Idex Uniones de alta presión y volumen muerto cero
Código de producto. 13040390
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,02 in
Volumen de barrido:
0.071 μL
0,283 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Volumen de barrido Tamaño de la unidad
13040390 0,02 in 0,283 μL cada uno
13010410 0,01 in 0.071 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13040390 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    77.16€ / paquete de 1
    Ahorro 0.84€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Las uniones PEEK ZDV proporcionan resultados exactos
  • Trayectoria de fluido de PEEK inerte
  • Configuración de 10-32 conos
Especificaciones
Tipo Unión
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Tasa de presión 6000 psi
Volumen de barrido 0,283 μL
Material PEEK
Para utilizar con (equipo) 1,9 cm (1 x 16 in) de D.E. Tubos