Learn More
RUBIS Tijeras de alta precisión
Descripción
- Hochpräzisionsschere
- Edelstahl gehärtet
- Perfekter Verschluss
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tijeras de corte de cizalla |
| Blade Style | Fino |
| Código de color | Gray |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Longitud de la hoja (métrico) | 30 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Estilo de punta | Afilado |