Learn More
Applied Biosystems™ Módulo Wi-Fi USB de alta potencia
Código de producto. 15521973 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 module
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15521973 1 module cada uno
1 options
Código de producto. 15521973 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A26774
 Artículo restringido
En stock
Módulo Wi-Fi USB de alta potencia
Actualice su instrumento de Applied Biosystems™ con conexión inalámbrica con este módulo Wi-Fi USB de alta potencia para altas velocidades de transferencia y la máxima cobertura conectividad durante la monitorización remota de su instrumento.
Las principales características y ventajas incluyen:
  • Estándares de seguridad de datos cifrados
  • Estándar de tecnología inalámbrica líder para un rendimiento y un alcance superiores
  • Velocidad máxima (hasta 300 Mbps) para altas velocidades de transferencia inalámbricas
  • Cobertura máxima con antena de alta potencia integrada
    Nota: Este módulo no es adecuado para el instrumento de PCR QuantStudio™ 3D Digital. Se ofrece un módulo Wi-Fi diferente para este instrumento (A28598).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) Termociclador de punto final
    Línea de productos Accesorios para termocicladores
    Tipo de producto Módulo Wi-Fi USB
    Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Cantidad 1 module