Learn More
UVP Transiluminador UV de alto rendimiento de intensidad variable
Código de producto. 12823938
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength unitSize
12823938 254 nm cada uno
1 options
Código de producto. 12823938 Proveedor UVP N.º de proveedor 95042902
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los transiluminadores de alto rendimiento UVP cuentan con tubos de 25 W y un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos.
Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Los ajustes de intensidad alta, media y baja hacen que la unidad sea adecuada para la visualización y el corte de banda. Un ventilador interno mejora la vida útil del tubo. Dimensiones: 337mm x 486mm x 143mm
Especificaciones
Wavelength 254 nm