Learn More
ANSELL™ Reutilizable de alto rendimiento, aprobado para uso alimentario AlphaTec™ Guantes
Código de producto. 17923542 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17923542 9 12 pares
17983572 8 12 pares
17903542 7 12 pares
17973572 10 12 pares
17993572 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17923542 Proveedor ANSELL™ N.º de proveedor 58010090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Guante de nitrilo de 0,28 mm, duradero y ergonómico.
  • Guante químico con comodidad durante todo el día que logra un equilibrio fantástico entre valor y durabilidad.
  • El espesor de 11 mil o 0,28 mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad.
  • NBR ofrece protección contra ácidos ligeros, grasas, aceites y líquidos.
  • Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo entre ajuste y flexibilidad, tanto solo como sobre un guante.
  • Puño largo con protección extendida hasta el antebrazo.
  • Silicona y sin látex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) ANSI ABR 4|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|Contacto con alimentos
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 11 mil
Finger Thickness (Metric) 0.28 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 11 mil
Palm Thickness (Metric) 0.28 mm
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 9
Grosor (imperial) 11 mil
Grosor (métrico) 0.28 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKL
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Diamante en relieve
Revestimiento Sin revestir