Learn More
ANSELL™ Reutilizable de alto rendimiento, aprobado para uso alimentario AlphaTec™ Guantes
Shop All Ansell ProductsDescription
- Guante químico con comodidad durante todo el día que logra un equilibrio fantástico entre valor y durabilidad.
- El espesor de 11 mil o 0,28 mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad.
- NBR ofrece protección contra ácidos ligeros, grasas, aceites y líquidos.
- Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo entre ajuste y flexibilidad, tanto solo como sobre un guante.
- Puño largo con protección extendida hasta el antebrazo.
- Silicona y sin látex
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ANSI ABR 4|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|Contacto con alimentos |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 11 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.28 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 11 mil |
| Show More |