Learn More
Fisherbrand™ Sistema de calentamiento digital de bloque seco de alta precisión
Código de producto. 17205556 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
No. of Places:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño de la unidad
17205556 2 cada uno
1 options
Código de producto. 17205556
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un excelente control de la temperatura y una amplia variedad de bloques intercambiables para una máxima flexibilidad. Estos sistemas de calentamiento de bloque seco combinan un control de temperatura ideal y uniformidad en un rango de temperat
  • Calentador de alta potencia para un calentamiento rápido - 25° C a 100° Cmáx en solo 15 minutos
  • El rotor fácil de usar junto con dos llaves proporciona acceso a la interfaz interactiva para un uso y una configuración rápidos y precisos
  • La pantalla digital clara es fácil de leer a distancia para una tranquilidad instantánea
  • Función de temporizador práctica, con zumbador sonoro para la temporización de reacciones y funciones, p. ej., la conexión o desconexión de un calentador retrasado
  • La amplia gama de bloques intercambiables le permite mezclar y combinar los tubos de muestras como desee con la herramienta de extracción suministrada de serie para una extracción fácil y segura de los bloques
  • La cubierta de seguridad opcional protege las muestras de la contaminación y a los usuarios del contacto accidental con bloques calientes
  • Desconexión en caso de exceso de temperatura para proteger las muestras y el lugar de trabajo
  • La construcción robusta y de alta calidad en aluminio aerodinámico de paredes frías y plástico resistente a los productos químicos es duradera en entornos exigentes
  • Tamaño compacto para optimizar el uso del espacio en la mesa de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,7 a 16,9 oz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) De 50 a 500 ml
Material de la cámara Aluminio
Material Plástico resistente a productos químicos
No. of Places 2
Tipo de tapón UE
Humedad relativa 80%
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 200 °C
Tipo Bloque seco
N.º de bloques 2 bloques
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C a +37 °C
Uniformidad de temperatura ±0,1 °C a +37 °C
Temporizador De 1 a 999 min
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 390 x 200 x 100 mm
Fondo (imperial) 11 in
Fondo (métrico) 280 mm
Tensión 220/240 V
Vataje 300 W