Learn More
SP Genevac™ Chiller de alto rendimiento para Rocket Synergy 2
Código de producto. 10583838
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
0 a 13 l/min.
Código de producto. Caudal
10583838 0 a 13 l/min.
1 options
Código de producto. 10583838 Proveedor SP Genevac™ N.º de proveedor CH23050B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Proporciona una mejor recuperación de disolventes.
  • Secado eficiente de muestras
  • Utiliza una mezcla de agua al 50% y monoetilenglicol
  • Para uso con Kit de Conexión (Genevac P/N:70-1183)
Especificaciones
Tipo de condensador Refrigerado por agua
Caudal 0 a 13 l/min.
Tipo Chiller con recirculación
Requisitos eléctricos 100 V 60 Hz, 100 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V 60 Hz, 230 V 50 Hz