Descripción
- Los altos caudales reducen el tiempo de procesamiento de la filtración
- Componentes internos resistentes a productos químicos opcionales para compatibilidad con vapores corrosivos
- Su diseño portátil permite compartirla fácilmente en
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tubo de 70 cm y de 6,35 mm y un filtro Millex™-FA50 |
| Certificaciones/conformidad | En el listado UL y con marcado CE |
| Requisitos eléctricos | 100 V 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío |