Learn More
Stock ICV de alto nivel SS, Ca, Fe, K, Mg, Na a 2000 mg/l, SEGUNDO SOURCE , 500 ml **1600601 , **VHG™
Descripción
Stock ICV de alto nivel SS, Ca, Fe, K, Mg, Na a 2000 mg/l, SEGUNDO SOURCE , 500 ml **1600601**
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L |