Learn More
UVP Lámpara UV de onda larga de alta intensidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 100 W |
| Requisitos eléctricos | 100 W, 230 V, 60 Hz |
| Intensidad de la luz | 21700/8900 μW/cm2 |
| Tipo de producto | Lámpara UV de onda larga de alta intensidad |