Learn More
Kartell™ Navecillas para balanza de poliestireno de alto impacto
Descripción
Proporcionan un sistema sencillo y económico para el pesaje de cualquier medio.
- Navecillas de pesaje ligeras
- Sin contaminante (fabricadas con HIPS con superficie hidrófoba)
- Se moldean con facilidad para crear la forma de embudo
- Disponible en dos modelos: rombo (DS) y cuadrado (SQ)
- El modelo DS está disponible en color blanco o negro para la visibilidad de la muestra de trazas que permanece adherida a la navecilla
- Peso de tara reproducible: variación entre lotes inferior al 5 %
- Antiestática
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Diamante |
| Tipo | Navecilla para la balanza |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 56 x 85 x 14,5 mm |
| Longitud (métrico) | 56 mm |
| Anchura (métrico) | 85 mm |
| Altura (métrico) | 14,5 mm |
| Mostrar más |