Descripción
Esta campana tiene una altura de 267 mm y, por lo tanto, es ideal para matraces Erlenmeyer de hasta 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 115/230 V |
| Tipo de producto | Cubierta alta |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 394 x 546 x 267 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora |