Descripción
El medio de mejora del crecimiento alto es una modificación del DMEM en la que 3,6 g/l de fructosa se sustituye por glucosa, lo que resulta en un mejor control del pH y un mayor rendimiento celular. La fructosa se metaboliza más lentamente que la glucosa,
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivos celulares |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivos de microportadores |
| Cantidad | 1 x 10 L |
| pH | Desde 7,3 hasta 8,3 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4°C |
| Descripción | Medio de mejora del crecimiento alto |