Descripción
El medio de mejora del crecimiento alto, sin L-glutamina, es una modificación del DMEM en la que 3,6 g/l de fructosa se sustituye por glucosa, lo que resulta en un mejor control del pH y un mayor rendimiento celular. La fructosa se metaboliza más lentamente que la glucosa, lo que resulta en una acumulación de ácido más lenta.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
| Cantidad | 500 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4°C |
| Descripción | Medio de mejora del crecimiento alto |