Learn More
Greiner Bio-One Puntas de pipeta de polipropileno de alta calidad
Descripción
- Alta resistencia a la rotura, estabilidad dimensional, resistencia al calor hasta aprox. +140 °C; resistente al frío hasta -190 °C
- Esterilizable en autoclave
- Sin metales pesados
- Cumple con la norma ISO 9001
- Probado para conformidad con la norma internacional DIN ISO 8655
- El extremo líquido está biselado, por lo que queda menos líquido en la punta de la pipeta, la superficie de contacto de los líquidos en la pipeta se reduce y la precisión del pipeteo aumenta
- Ideal para P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200 Gilson™ Pipetman
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 10 a 200 μl |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Formato | Bulk |
| Cantidad | 500/paquete |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Material | Polipropileno |