Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de porcelana de perfil alto
Código de producto. 11728483
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11728483 40mL 6 PCS
1 options
Código de producto. 11728483 Proveedor Porcelaines Avignon™ N.º de proveedor 11206
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Crisol de porcelana acristalado de perfil alto con alta resistencia al choque térmico y físico. Los crisoles de porcelana de perfil alto Porcelaines Avignon™ son químicamente neutros con un esmalte que es inalterable a la mayoría de los ácidos concentrados.
  • Porcelana especial con un coeficiente de expansión muy bajo.
  • Alta resistencia a choques térmicos y físicos de todo tipo.
  • La porcelana acristalada puede soportar temperaturas de hasta 1200 °C
  • Estancos al líquido y al gas.
  • Químicamente neutro.
  • El esmalte es inalterable a los ácidos concentrados (con la excepción del ácido fluorhídrico), incluso en estado de ebullición y durante una duración casi ilimitada.
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Temperatura máxima 1200 °C
Capacidad (métrico) 40mL
Diámetro exterior (métrico) 45mm
Altura (métrico) 51mm
Product Type Crisoles de porcelana de perfil alto