Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de alta eficiencia con cuatro bobinas
Código de producto. 11596814
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Bola y cavidad KF 50
Cono y toma NS 45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11596814 Bola y cavidad KF 50 cada uno
10284481 Cono y toma NS 45/50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11596814 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05255050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00€
    1260.10€ / paquete de 1
    Ahorro 674.90€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de alta eficiencia con cuatro bobinas de refrigeración
  • Superficie de refrigeración: 2.350 cm²
  • Longitud de la chaqueta: 300 mm
  • Hecho de DURAN™ tubería
  • Unidad de embalaje: 1 pieza
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 300 mm
N.º de junta cónica estándar Bola y cavidad KF 50
Material Vidrio Duran