Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de alta eficiencia con cuatro bobinas
Descripción
- Condensadores de alta eficiencia con cuatro bobinas de refrigeración
- Superficie de refrigeración: 2.350 cm²
- Longitud de la chaqueta: 300 mm
- Hecho de DURAN™ tubería
- Unidad de embalaje: 1 pieza
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 300 mm |
| N.º de junta cónica estándar | Cono y toma NS 45/50 |
| Material | Vidrio Duran |