Learn More
Syngene™ Filtro de aire de alta eficacia para partículas (HEPA)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17785984 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
46 cm
61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17785984 46 cm cada uno
17795984 61 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17785984 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNACFHEPA18W
Los filtros de aire de alta eficacia para partículas (HEPA) están disponibles en varias configuraciones para la contención de partículas.
  • El filtro tiene un índice de eficacia del 99,997% en la recogida de partículas de 0,3 micrómetros.
Especificaciones
Eficacia 99,997%
Tipo de filtro HEPA
Altura (imperial) 3 in
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 18 in
Altura (métrico) 8 cm
Incluye Marco de madera
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (métrico) 46 cm