Learn More
Cole-Parmer™ Tubos de polietileno de alta densidad (HDPE)
Código de producto. 11750239 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11750239 16 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11750239 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9550116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    131.83€ / paquete de 1
    Ahorro 13.17€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Ideal para uso industrial y uso general de laboratorio
  • Baja absorción de humedad.
  • Resistentes a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión
  • Alta resistencia a la tracción.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; FDA; 3A;NSF-51; USP; sin DEHP;NSF-61; Farmacopea Europea; sin ftalato
Descripción Tubos de polietileno de alta densidad (HDPE)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 19,05 mm
Longitud global (imperial) 100 pies
Longitud global (métrico) 30,5 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -103 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -75 °C
Cantidad de embalaje 6,09 m (100 pies) por pack
Método de esterilización Autoclave
Color Translúcido
Presión máxima 123 psi
Max. Operating Temperature (English) 151 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 66 °C