Learn More
BRAND™ Frascos con vaporizador de polietileno de alta densidad
Código de producto. 12005302 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12005302 400 ml 5 PCS
1 options
Código de producto. 12005302 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 144180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    38.80€ / paquete de 5
    Ahorro 46.40€
    54% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Gire la boquilla para administrar un pulverizador fino o un chorro de agua
  • Construcción HDPE
  • Blanco
  • Gire la boquilla para administrar un pulverizador fino o un chorro de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 400 ml
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Vaporizador
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)