Learn More
Cole Parmer Bomba de vacío de gran capacidad, con manómetro/regulador
Código de producto. 11755539 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
28,3/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11755539 28,3/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 11755539 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0706142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    851.88€ / paquete de 1
    Ahorro 213.12€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Fuente de vacío o presión pequeña y silenciosa
  • Capacidades de aire libre de hasta 2,2 cfm (62,3 l/min)
  • El motor de polos sombreados y refrigerado por ventilador tiene un interruptor de sobrecarga térmica para proteger su sistema de bombeo
  • Los diferentes modelos de bombas tienen cabezales en paralelo para una mayor capacidad o en serie para un mayor vacío
  • Seleccione las bombas de vacío con o sin manómetros, reguladores y válvulas
  • Funciona en seco
Especificaciones
Vacío máx. 24 Hg
Caudal 28,3/ l/min
Tipo de bomba Bomba de vacío de gran capacidad
Aplicaciones Línea Gast de compresores de aire de diafragma sin aceite y bombas de vacío
Presión máxima 60 psi
Tensión 220 V