Descripción
Características
- Tamaño reducido
- Acabado de pintura antimicrobiana (ion de plata) para inhibir la proliferación bacteriana
- Disyuntores en miniatura para seguridad
Sistema de calefacción
- El calentamiento asistido por ventilador reduce el tiempo de secado de las secciones
- Sistema de calefacción ultrarrápido para un calentamiento veloz
- El control digital de temperatura garantiza la precisión del calor dentro de la cámara
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 240 V |
| Temperatura máxima | de 85 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | Temperatura ambiente: 85 °C (±1 °C) a temperatura ambiente de 25 °C |