Learn More
Taylor Wharton™ Refrigerador de gran capacidad
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Holds: 1,260 x 1.2 mL Vials or 9,900 x 1/2 cc Straws
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 478 mm, 119 mm (neck) |
| Modelo | VHC 35 |
| Velocidad evaporación estática | 0.27 L/24 hr. |
| Tiempo contención estático | 130 días |
| Capacidad (métrico) | 35 L |
| Admite | Almacena hasta (1.260) viales de 1,2 ml (9.900) pajitas de 1/2 cc, 9900 x 0.5 cc Straws |
| Altura exterior (imperial) | 26,8 in. |
| Altura exterior (métrico) | 681 mm |
| Peso (imperial) | 39 lb. |
| Peso (métrico) | 17.7 kg |