Learn More
Taylor Wharton™ Dewar de almacenamiento criogénico serie HC
Código de producto. 11798509
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
35 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11798509 35 L cada uno
11708519 20 L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11798509 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor HCL126
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Los refrigeradores de la serie HC están diseñados para proporcionar una mayor capacidad de almacenamiento, mientras que el diseño compacto lo convierte en la opción ideal donde el espacio es limitado. Se utilizan principalmente para almacenar material en viales o para aplicaciones que involucran grandes cantidades de pajitas.
  • Fácil operación, la tapa liviana de una sola pieza a presión y el tubo del cuello garantizan un cierre hermético y un fácil acceso.
  • Asas grandes y cómodas
  • El aislamiento multicapa avanzado, los últimos sistemas de tecnología de vacío y otros materiales de primera calidad brindan un rendimiento líder en la industria.
  • La ingeniería utilizó análisis de elementos finitos, con pruebas específicas para crear recipientes Dewar de aluminio duraderos.
Especificaciones
Descripción Dewar criogénico de 35 L, admite viales o pajitas
Modelo HCL126
Capacidad (métrico) 35 L
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento a largo plazo de material biológico a -196 °C
Peso (métrico) 12 kg (vacío)