Descripción
Corning Las microplacas de 1536 pocillos son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- 127 μm espesor de película
- Microplacas de base baja de 536 pocillos, fondo negro/transparente o blanco/transparente
- Con código de barras
- Códigos de barras personalizados disponibles para compatibilidad con el sistema Kalypsys y con sistemas UHTS
- Baja autofluorescencia
- Amplia resistencia química incluidos DMSO y alcohol
- Alta estabilidad mecánica
- Optimizadas para planicidad y uniformidad
- Baja birrefringencia
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
| Tipo de enlace | Sin tratar |
| Color | Blanco |
| Material | Copolímero de cicloolefina |
| N.° de pocillos | 1536 |
| Volumen de trabajo (métrico) | Hasta 8 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Mostrar más |