Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster de identificación general de alta adherencia
Código de producto. 17940730 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,70 mm x 50,80 mm (An x Al)
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 50,80 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 480
paquete de 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17940730 25,40 mm x 50,80 mm (An x Al) paquete de 140
17930730 25,40 mm x 12,70 mm (An x Al) paquete de 480
17910730 12,70 mm x 50,80 mm (An x Al) paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17940730 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170772
En stock
Las superficies rugosas, brillantes e irregulares no son rival para el ToughBond™ Material de etiqueta de poliéster ultra agresivo (B-483). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora compacta Brady™ etiquetadora portátil
  • Ideal para identificación general y marcado de superficies de plástico lisas y recubiertas de polvo.
  • Resistente a abrasiones, temperaturas extremas y disolventes como combustible, aceite y agua.
  • Fabricado con un adhesivo permanente a base de caucho que se fija firmemente a metales texturizados planos y plásticos lisos por igual.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL; aceptado por CSA. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863.
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos; Etiquetado de códigos de barras; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de datos y telecomunicaciones; Etiquetado eléctrico; Identificación general; Etiquetado de inventario e inspección
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 140
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 120 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 mm x 50,80 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 50,8 mm (2 in)
Altura (métrico) 50.80 mm
Alternate Part Number M4-60-483