Descripción
- Ideal para identificación general y marcado de superficies de plástico lisas y recubiertas de polvo.
- Resistente a abrasiones, temperaturas extremas y disolventes como combustible, aceite y agua.
- Fabricado con un adhesivo permanente a base de caucho que se fija firmemente a metales texturizados planos y plásticos lisos por igual.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Reconocido por UL; aceptado por CSA. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863. |
| Tipo de adhesivo | Caucho permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos; Etiquetado de códigos de barras; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de datos y telecomunicaciones; Etiquetado eléctrico; Identificación general; Etiquetado de inventario e inspección |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Mostrar más |