Learn More
Cloruro de Higenamina, TRC
Código de producto. 30134193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134193 5 g 5 g
30003313 250 mg 250 miligramos
30004402 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3258185G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11041-94-4
Fórmula molecular C16 H17 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 307.77
Sinónimo 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[(4-hidroxifenil)metil]-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Higenamine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0975
Porcentaje de pureza >95%