Learn More
Sal de hidrobromuro de higenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Higenamine Hydrobromide Salt |
| CAS | 63604-85-3 |
| Fórmula molecular | C16H18BrNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, (+/-)-O-demethyl-Coclaurine Hydrobromide, (RS)-Norcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-Demethylcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-Norcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-O-Demethylcoclaurine Hydrobromide, dl-Demethylcoclaurine Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO3.BrH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H |
| SMILES | OC(C=C1)=CC=C1CC2NCCC3=CC(O)=C(O)C=C32.Br |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-hidroxifenil)metil]-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol;bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 352.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.047 |