Learn More
Hidiosmin, TRC
Código de producto. 30395105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395105 5 mg
30392865 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3257005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115960-14-0
Fórmula molecular C30H36O16
Peso molecular (g/mol) 652.6
Sinónimo 7-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(2-hydroxyethoxy)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5-O-(beta-Hydroxyethyl)diosmin
Nombre IUPAC 5-(2-hidroxietoxi)-2-(3-hidroxi-4-metoxifenilo)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxoxloxo-2-il]oxicromeno-4-one
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(OCCO)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidiosmin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H36O16/c1-12-23(34)25(36)27(38)29(43-12)42-11-21-24(35)26(37)28(39)30(46-21)44-14-8-19(41-6-5-31)22-16(33)10-18(45-20(22)9-14)13-3-4-17(40-2)15(32)7-13/h3-4,7-10,12,21,23-32,34-39H,5-6,11H2,1-2H3/t12-,21+,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29+,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.2003