Learn More
Mezcla de ácidos HICAL, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12942030 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
12942030 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12942030 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor HICALACIDS5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
2,4,5-triclorofenol95-95-42000 μg/ml
2,4,6-triclorofenol88-06-22000 μg/ml
2,4-diclorofenol120-83-22000 μg/ml
2,4-dimetilfenol105-67-92000 μg/ml
2,4-dinitrofenol51-28-52000 μg/ml
2-clorofenol95-57-82000 μg/ml
2-metilfenol95-48-72000 μg/ml
2-nitrofenol88-75-52000 μg/ml
4,6-dinitro-2-metilfenol534-52-12000 μg/ml
4-cloro-3-metilfenol59-50-72000 μg/ml
4-metilfenol106-44-52000 μg/ml
4-nitrofenol100-02-72000 μg/ml
Ácido benzoico65-85-02000 μg/ml
Pentaclorofenol87-86-52000 μg/ml
Fenol108-95-22000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HICAL Acids Mix
CAS 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
Envase Ampolla de vidrio ámbar precalibrada de 5 ml
Disolvente o matriz MeCl
Cantidad 5 mL
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HICAL ACIDS MIX
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio