Learn More
Mezcla de ácidos HICAL, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12932030 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12932030 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12932030 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor HICALACIDS
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,4,5-Triclorofenol95-95-42000μg/ml
2,4,6-Triclorofenol88-06-22000μg/ml
2,4-Diclorofenol120-83-22000μg/ml
2,4-Dimetilfenol105-67-92000μg/ml
2,4-Dinitrofenol51-28-52000μg/ml
2-Clorofenol95-57-82000μg/ml
2-Metilfenol95-48-72000μg/ml
2-Nitrofenol88-75-52000μg/ml
4,6-Dinitro-2-metilfenol534-52-12000μg/ml
4-Cloro-3-metilfenol59-50-72000μg/ml
4-Metilfenol106-44-52000μg/ml
4-Nitrofenol100-02-72000μg/ml
Ácido benzoico65-85-02000μg/ml
Pentaclorofenol87-86-52000μg/ml
Fenol108-95-22000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HICAL Acids Mix
Nombre de nota EPA SW-846 Methods 8270C
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 95-95-4
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 8270C
Fórmula molecular C6H3Cl3O
Número MDL MFCD00002170
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Nombre IUPAC 2,4,5-triclorofenol
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Peso molecular (g/mol) 197.44
PubChem CID 7271
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:28520
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components at 2000μg/mL in Methylene Chloride: Benzoic acid; 4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 4,6-Dinitro-2-methylphenol; 2,4-Dinitrophenol; 2-Methylphenol(o-Cresol); 4-Methylphenol(p-Cresol); Phenol; 4-Nitrophenol; 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HICAL ACIDS MIX
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio