Learn More
FTM Technologies™ Minicampana extractora sin conductos modelo HI8F
Código de producto. 11718064
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
230 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11718064 230 m3/h cada uno
1 options
Código de producto. 11718064 Proveedor FTM Technologies™ N.º de proveedor HI8F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00€
    433.22€ / paquete de 1
    Ahorro 88.78€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
La minicampana extractora sin conductos FTM Technologies™ modelo HI8F es adecuada para la filtración de humos a pequeña escala.
  • Minicampana de flujo constante.
  • Filtración activa de carbono.
  • Filtro de polvo.
  • Los prefiltros prolongan la vida útil del filtro principal.
  • Funciona simplemente colocándose junto con la fuente de humos.
  • También se puede montar en un brazo articulado.
  • Fácilmente desplazable gracias a su bajo peso (2,8 kg).
  • Ejemplos de aplicaciones:
    • Tratamiento de disolventes
    • Ahumado
    • Aplicación de pegamentos
    • Pequeñas partículas de polvo, olores o pequeños vapores, etc.
Especificaciones
Tipo de producto Campana extractora
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 240 x 300 x 200 mm
Caudal 230 m3/h
Incluye Filtrado de carbón activo, filtro de polvo
Consumo de energía 85 W
Tensión 230 V
Peso (métrico) 2,8 kg
Frecuencia 50 Hz