Learn More
FTM Technologies™ Cabinas de extracción HI5VP
Código de producto. 11758054
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 50 a 450 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11758054 De 50 a 450 m3/h cada uno
1 options
Código de producto. 11758054 Proveedor FTM Technologies™ N.º de proveedor HI5VP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00€
    3440.79€ / paquete de 1
    Ahorro 519.21€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Se utiliza para las necesidades de filtración en las que se precisa un espacio canalizado. Las cabinas de extracción HI5VP de FTM Technologies™ tienen vidrio con forma a prueba de rotura de 6 mm de grosor.
  • Frente de la cabina totalmente abierto
  • Las aplicaciones incluyen la manipulación química, la pulverización y el barnizado
  • También es adecuada para limpiar disolventes, bañeras o máquinas que producen una gran cantidad de humos
  • Puede usarse como reciclaje o filtración sin conductos con filtro de carbón activo o polvo
  • También se puede utilizar con evacuación externa (filtro para evacuación más conducto de escape)
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 800 x 700 x 700 mm
Caudal De 50 a 450 m3/h
Tensión 230 V
Peso (métrico) 33 kg
Frecuencia 50 Hz