Learn More
FTM Technologies™ Campana extractora portátil HI1P
Código de producto. 11798054
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 50 a 430 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11798054 De 50 a 430 m3/h cada uno
1 options
Código de producto. 11798054 Proveedor FTM Technologies™ N.º de proveedor HI1P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00€
    1298.59€ / paquete de 1
    Ahorro 321.41€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Protege la cara frente al riesgo de inhalación y salpicaduras de materiales peligrosos. Las campanas extractoras portátiles FTM Technologies™ HI1P tienen un visor iluminado de altura ajustable.
  • Fácil de mover
  • Visor en ángulo translúcido
  • Carcasa de polipropileno, motor sin escobillas
  • Utilizar como campana extractora de recirculación (sin conductos) o con una salida externa / prefiltros
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 500 x 470 mm
Caudal De 50 a 430 m3/h
Tensión 230 V
Peso (métrico) 6 kg
Frecuencia 50 Hz