Learn More
HI-TOPK-032, MedChemExpress
Código de producto. 16493408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493408 10 mg 10 miligramos
16484636 100 mg 100 miligramos
16459936 50 mg 50 miligramos
16456137 5 mg 5 miligramos
16402766 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101550
MedChemExpress HI-TOPK-032 is a potent and specific TOPK inhibitor.
HI-TOPK-032 is a potent and specific TOPK inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HI-TOPK-032
CAS 487020-03-1
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H11N5OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (13.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CS1)NC2=CC3=C(C#N)C4=NC5=CC=CC=C5N=C4N3C=C2
Peso molecular (g/mol) 369.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.4
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease