Includes
Cuatro tubos de 5 mL
Hi-Di Formamide Dx is a highly deionized formamide, formulated with a stabilizer, for use as an injection solvent for all applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
This product is intended for in-vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada paquete contiene cuatro tubos de 5 mL. Almacenar entre -15 °C y -25 °C. |
| Descripción | Formamida Hi-Di™, 4 x 5 ml, almacenamiento entre –15 y –25°C, para analizadores genéticos 3500 Dx/3500XL Dx (CE-IVD) |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores genéticos 3500 Dx/3500XL Dx (CE-IVD) |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de Sanger |
| Incluye | Cuatro tubos de 5 mL |
| Línea de productos | Hi-Di |
| Tipo de producto | Formamida |
| Cantidad | 4 x 5mL |
| Volumen de muestra | 4 x 5 ml |
Solo para uso en investigación