Learn More
Applied Biosystems™ Formamida Hi-Di™, serie 3500 Dx
Código de producto. 16230771 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL bottle
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16230771 5mL bottle 5 ml
1 options
Código de producto. 16230771 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4404307
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Hi-Di Formamide es una formamida altamente desionizada, formulada con un estabilizador, para usar como disolvente de inyección en los analizadores genéticos Applied Biosystems serie 3500 Dx. Esta formamida altamente desionizada se utiliza para resuspender muestras antes de la inyección electrocinética en sistemas de electroforesis capilar y es apropiada para todas las aplicaciones.
Hi-Di Formamide Dx is a highly de-ionized formamide, formulated with a stabilizer, for use as an injection solvent on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. This highly deionized formamide is used to resuspend samples before electrokinetic injection in capillary electrophoresis systems. It is provided in a 5-mL bottle format to minimize freeze-thaw cycles.
Se presenta en un formato de botella de 5 ml para minimizar los ciclos de congelación y descongelación.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamida Hi-Di
Cantidad 5mL bottle
Forma física Líquido
Línea de productos High-Di
Para uso diagnóstico in vitro