Learn More
Applied Biosystems™ Formamida Hi-Di™
Código de producto. p-7138586 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
15879856 -
15803570 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15879856 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4440753
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La formamida altamente desionizada (Hi-Di)
La formamida altamente desionizada (Hi-Di) se utiliza para volver a suspender muestras antes de la inyección electrocinética en sistemas de electroforesis capilar.
Información de órdenes
Unidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide
Para uso exclusivo en investigación