Learn More
Applied Biosystems™ Formamida Hi-Di™
Product Code. 15829836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
15829836 5 mL cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15829836 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4401457
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
La configuración más pequeña (5 ml) minimiza el número de ciclos de congelación/descongelación en comparación con el frasco de 25 ml más grande.
La formamida altamente desionizada (Hi-Di) se utiliza para volver a suspender muestras antes de la inyección electrocinética en sistemas de electroforesis capilar.
Order Info
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 5 mL
Forma física Líquido
Línea de productos Hi-Di
Fórmula molecular CH3NO
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
Nombre IUPAC formamida
Peso molecular (g/mol) 45.04
compliance-icons
Product Identifier
  • HI-DI FORMAMIDE 5ML
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide
Solo para uso en investigación