Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro termopar tipo T, K, J de un solo canal
Código de producto. 11622590
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +999,9 °C, de 1000 °C a +1371 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11622590 De -200 °C a +999,9 °C, de 1000 °C a +1371 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11622590 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI93551N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ofrece variedad de tipos de sensores de termopar para mediciones de alta precisión. El Termómetro termopar de tipo T, K, J de canal único de Hanna Instruments™es un medidor digital resistente al agua que utiliza una amplia variedad de sondas intercambiables de tipo K junto con una calibración en un punto seleccionado por el usuario.
El HI93551N es un termómetro termopar tipo J, K, T que puede usarse con una amplia variedad de sondas tipo K. Este termómetro ofrece un amplio rango de medición y lecturas de temperatura en grados Celsius y Fahrenheit. Todas las lecturas se muestran en la pantalla LCD de fácil lectura, junto con las temperaturas altas y bajas, las unidades de temperatura y un indicador de batería al encenderse. Este medidor es perfecto para mediciones de temperatura de alta precisión en el laboratorio o sobre el terreno.
  • Función CAL: Puede calibrarse en un punto en 0 °C en un baño de hielo cuando se están cambiando las sondas
  • Sondas intercambiables: Utilizar cualquier sonda HI 766 para medir temperaturas de superficies, gases, aire, líquido, semisólidos, etc.
  • Cambio de °C a °F: Cambiar entre escalas con solo pulsar un botón
  • Función HI/LO: Las temperaturas máximas y mínimas se controlan y muestran continuamente
  • Función HOLD: Congela la pantalla (sin interrumpir la monitorización) para dejar tiempo para registrar las lecturas
  • Sistema de prevención de problemas con la batería (BEPS): Apaga el medidor cuando no queda batería suficiente como para obtener lecturas precisas
  • Protección de la batería: Aparece un símbolo de advertencia cuando el nivel de la batería está por debajo de 10 %. El apagado automático se puede ajustar para 8 min, 60 min o desactivarse.
Especificaciones
Puntos de calibración 1 punto
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 pulg.)
Incluye Se suministra con pilas, funda protectora y manual de instrucciones
Tiempo de medición 500 horas de batería
Modelo HI-93551N
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 0,1°C (-149,9 A 999,9 °C), 0,2 °C (<150,0 °C), 1 °C (≥1000 °C) (tipo K), 0,1°C (-200,0 a 999,9 °C) (tipo J), 0,1 °C (-149,9 A 400,0 °C), 0,2 °C (<150.0 °C) (tipo T)
Peso (imperial) 8,3 oz
Peso (métrico) 235 g
Tipo de producto Termómetro de termopar con botón CAL
Temperatura máxima 1371 °C
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +999,9 °C, de 1000 °C a +1371 °C
Calibrated Botón CAL
Exactitud ±0,5 °C (de -100 a 999,9 °C) o ±1 °C (exterior)
Pantalla LCD