Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro de termistor resistente al agua
Código de producto. 11632580
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11632580 De -50 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11632580 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI93510N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacenado en una carcasa resistente al agua para su uso en el laboratorio y sobre el terreno. El termómetro de termistor impermeable Hanna Instruments™ permite la calibración en un baño de hielo y ofrece una amplia gama de sondas para la medición en gases, aire y líquidos, así como en superficies y sustancias que requieren penetración para obtener lecturas precisas.
El termómetro termistor resistente al agua es un medidor resistente que puede usarse en interiores o exteriores. Hay disponible una amplia variedad de sondas de termistor para mediciones de temperatura de -50,0 a 150 °C (sonda de aire/líquido HI762BL incluida). Las claves opcionales de la prueba de calibración están disponibles para realizar comprobaciones de precisión rápidas y sencillas. Este sistema fácil de usar incluye una amplia gama de características:
  • Calibración a 0 °C: El botón CAL permite calibrar el medidor y la sonda en un baño de hielo
  • Cambio de °C a °F: Cambiar entre escalas con solo pulsar un botón
  • Pantalla con retroalimentación: La retroiluminación activada por el usuario garantiza que las lecturas sean fáciles de ver en condiciones de luz tenue o brillante
  • Sondas intercambiables: Utilice cualquier sonda de termistor HI 762 para el tipo de muestra
  • Función HI/LO: Las temperaturas máximas y mínimas se controlan y muestran continuamente
  • Función HOLD: Congela la pantalla (sin interrumpir la monitorización) para dejar tiempo para registrar las lecturas
  • Sistema de prevención de problemas con la batería (BEPS): Apaga el medidor cuando la carga de la batería es demasiado baja como para emitir una medición precisa
  • Protección de batería baja: El símbolo de advertencia parpadea cuando el nivel de la batería está por debajo del 10 %. El apagado automático se puede ajustar para 8 min, 60 min o desactivarse.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 pulg.)
Incluye Sonda de temperatura HI762BL con 3 pilas AA de 1,5 V y manual de instrucciones
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Sonda de acero inoxidable
Tiempo de medición 2000 horas de batería
Modelo HI-93510N
Tipo de sonda HI762BL: Sonda de temperatura de termistor de acero inoxidable para aire/líquido con mango negro y cable de 1 m
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 8,3 oz
Peso (métrico) 235 g
Tipo de producto Termómetro de termistor resistente al agua
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Botón CAL
Exactitud ±0,4 °C/0,8 °F
Pantalla LCD retroiluminada