Learn More
Cole-Parmer™ Incubadora de hibridación serie HI-200
Código de producto. 12803386
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +10° hasta 100 °C
Ambiente +10° hasta 80 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
12803386 Ambiente +10° hasta 100 °C cada uno
11573859 Ambiente +10° hasta 80 °C 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12803386 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3945503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7510.00€
    6331.84€ / paquete de 1
    Ahorro 1178.16€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Utilice y recupere volúmenes tan bajos como 5 mL, garantizando la preservación de muestras valiosas con la incubadora de hibridación de la serie HI-200.
  • Velocidad de rotación de 0 a 20 rpm y velocidad de balanceo hasta 60 opm.
  • La carcasa protectora a prueba de radioactividad y el diseño de tubo antigoteo minimizan el riesgo para el usuario.
  • Con excelente estabilidad de ±0,1 °C dentro de los tubos, estas incubadoras de hibridación son ideales para aplicaciones de hibridación de ácidos nucleicos, como transferencias Northern, Southern y Western.
  • Cada incubadora cuenta con dos agitadores, —un agitador giratorio con velocidad de rotación de 0 a 20 rpm y un agitador de plataforma con velocidad de balanceo de hasta 60 oscilaciones/minuto.
  • Una bandeja de goteo extraíble permite una limpieza fácil.
  • Los pies ajustables hacen que la nivelación en superficies irregulares sea rápida y fácil.
Especificaciones
Admite 24 tubos mini o 6 tubos grandes
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +10° hasta 100 °C
Tipo Incubadora de hibridación
Pantalla LED digital
Incluye 3 tubos grandes FHB12
Modelo HB-1D
Velocidad 0,5 a 20 rpm
Uniformidad de temperatura <±1.0 °C
Altura (imperial) interior 13 in
Altura (métrico) interior 330 mm
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 750 W
Tensión 230 V
Vataje 750 W
Frecuencia 50/60 Hz