Learn More
Brady™ Lector RFID portátil HH85 con empuñadura de pistola para códigos de barras UHF/NFC
Tienda Brady ProductosDescripción
- Diseño ergonómico para un uso prolongado.
- Clasificación IP65 y totalmente probado contra caídas.
- Legibilidad RFID ideal para una multitud de etiquetas RFID
- Rango de lectura extendido mediante el uso de una antena dipolo
- Intercambio de batería en caliente: reemplace una batería vacía e instale una completamente cargada en cuestión de segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 214 mm |
| Altura (imperial) | 8,4 in |
| Anchura (métrico) | 87 mm |
| Anchura (imperial) | 3,4 in |
| Fondo (métrico) | 135 mm |
| Fondo (imperial) | 5,3 in |
| Peso (métrico) | 0.642 kg |
| Peso (imperial) | 22,65 onzas. |
| Certificaciones/conformidad | ISO 18000-63 (EPC Clase 1Gen2v2) |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado RFID, Seguimiento de Activos, Marcado de Almacenes, Etiquetado de Temperatura, Alimentos y Bebidas, Etiquetado de Inspección, Identificación de Seguridad |
| Mostrar más |