Learn More
Brady™ Lector RFID portátil HH85 LTE con empuñadura de pistola para código de barras UHF/NFC
Código de producto. 17825275 Tienda Brady Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
Portátil
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo de conexión Unit Size
17825275 Portátil cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17825275 Supplier Brady™ Supplier No. 310384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00€
    2975.00€ / paquete de 1
    Ahorro 985.00€
    24% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los lectores RFID ACD HH85 son una opción ideal de escaneo RFID para Brady™ Soluciones SmartID. El modelo HH85 es una versión de lector robusta con empuñadura de pistola y batería de larga duración para la recopilación de datos en entornos industriales desafiantes.
  • Diseño ergonómico para un uso prolongado.
  • Clasificación IP65 y totalmente probado contra caídas.
  • Legibilidad RFID ideal para una multitud de etiquetas RFID
  • Rango de lectura extendido mediante el uso de una antena dipolo
  • Intercambio de batería en caliente: reemplace una batería vacía e instale una completamente cargada en cuestión de segundos
Spezifikation
Altura (métrico) 214 mm
Altura (imperial) 8,4 in
Anchura (métrico) 87 mm
Anchura (imperial) 3,4 in
Fondo (métrico) 135 mm
Fondo (imperial) 5,3 in
Peso (métrico) 0.642 kg
Peso (imperial) 22,65 onzas.
Certificaciones/conformidad ISO 18000-63 (EPC Clase 1Gen2v2)
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado RFID, Seguimiento de Activos, Marcado de Almacenes, Etiquetado de Temperatura, Alimentos y Bebidas, Etiquetado de Inspección, Identificación de Seguridad
Vista de campo ≤15 metros
Humedad 10 a 95% (sin condensación)
Incluye Dispositivo portátil, batería reemplazable (preinstalada), correa para la muñeca, tarjeta de seguridad y regulaciones
Garantía 2 años
Tipo de software Android 10
Velocidad ≤1000 etiquetas/seg.
Cantidad 1 lector
Tipo Brady Lector HH85 UHF ACD LTE 2Dimg UE
Tipo de conexión Portátil
Memoria de datos 2 GB de RAM, 16 GB de memoria flash, ranura MicroSD para tarjetas SDXC
Tipo de pantalla Gorilla Glass 3, pantalla táctil a color
Fuente de alimentación 100/240 V a 50/60 Hz
Resolución 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH85-UHF-LTE-UE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.